Fontos dokumentumok
936537
Propanoic acid, 3-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-
≥95%
Szinonimák:
3-(2-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)amino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, 3-[2-[2-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid
About This Item
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
szín
Yellow to Very Dark Yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CCOCCOCCOCCNC1=CC=C2C(=O)N(C(=O)C2=C1)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C22H27N3O9/c26-18-4-3-17(20(29)24-18)25-21(30)15-2-1-14(13-16(15)22(25)31)23-6-8-33-10-12-34-11-9-32-7-5-19(27)28/h1-2,13,17,23H,3-12H2,(H,27,28)(H,24,26,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYFPHSMLSPHFLO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)