934933
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Electrode coating: Au 3 µin
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
substrate (Polyimide)
átlagos átmérő
5.3 mm , Outer edge
méret
70 × 40 × 0.08 mm
vastagság
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
súly
0.328 g
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)