Fontos dokumentumok
934232
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane
≥95.0%
Szinonimák:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 5-(2,6-diazaspiro[3.3]hept-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 5-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
powder or crystals
szín
off-white to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CC5(CNC5)C4)C=C31)=O
InChI
1S/C18H18N4O4/c23-14-4-3-13(15(24)20-14)22-16(25)11-2-1-10(5-12(11)17(22)26)21-8-18(9-21)6-19-7-18/h1-2,5,13,19H,3-4,6-9H2,(H,20,23,24)
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)