928445
Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber
Fluidic 1147, PC
Szinonimák:
Microfluidic chip, Polycarbonate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Microfludic chip x1
Alkalmazás
- Mini Luer Interface
- Material: Polycarbonate (PC)
- 4 droplet generator units
- Nozzle Dimensions: 70 µm and 80 µm
- 8 observation chambers
- Chamber Depth: 80 µm and 100 µm
- Chamber Volume: 6.8 µl and 8.5 µl
Tulajdonságok és előnyök
- All-in-one chip for droplet generation and observation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.