Merck
900923
Sigma-Aldrich
Ritonavir-d6
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Szinonimák:
Ritonavir-13-[2-(1-methyl-d3,ethyl-2-d3)]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37D6H42N6O5S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
726.98
UNSPSC kód:
12352005
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Teszt
≥97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C([C@@](C(C([H])([H])[H])([H])C([H])([H])[H])([H])N([H])C(N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])SC(C(C([2H])([2H])[2H])([H])C([2H])([2H])[2H])=N1)=O)N([H])[C@](C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])[C@](N([H])C(OC(
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)