Fontos dokumentumok
764914
Poly(ethylene glycol) 4-cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoate
average Mn 2,000
Szinonimák:
PEG CTA, PEG RAFT
About This Item
Javasolt termékek
leírás
PEG average Mn 2,000 n~44
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
average Mn 2,000
mp
47-52 °C
PDI
≤1.1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.