Merck
726435
Sigma-Aldrich
(1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
97%
Szinonimák:
(M,S,S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl-bis(p-tolylsulfoxide), (M,S,S)-pTol-BINASO, (R)-2,2′-Bis-((S)-toluene-4-sulfinyl)-[1,1′]binaphthalenyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H26O2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
530.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma
powder
optikai tisztaság
ee: ≥97.0%
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
Alkalmazás
(1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene (p-tolyl-BINASO) is a bis-sulfoxide ligand that can be used to prepare cationic palladium and platinum complexes. These complexes are employed as catalysts in hydroboration and diboration reactions. It can also be used to prepare the precatalyst [p-tol-BINASO}RhCl]2 for the synthesis of chiral arylcycloketones by the 1,4-addition reaction of arylboronic acids to cyclic α,β-unsaturated ketones.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Disulfoxide ligands in rhodium catalyzed asymmetric 1,4-addition: first studies and future directions.
Mariz, R., et al.
Chimia, 63, 508-511 (2009)
Synthesis, structure, and catalytic studies of palladium and platinum bis-sulfoxide complexes
Drinkel EE, et al.
Organometallics, 33(3), 627-636 (2014)
A chiral bis-sulfoxide ligand in late-transition metal catalysis; rhodium-catalyzed asymmetric addition of arylboronic acids to electron-deficient olefins.
Ronaldo Mariz et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2172-2173 (2008-01-29)
A chiral bis-sulfoxide ligand in late-transition metal catalysis; rhodium-catalyzed asymmetric addition of arylboronic acids to electron-deficient olefins
Mariz R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2172-2173 (2008)