Merck
705357
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), Theobromine-(dimethyl-d6)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7D6H2N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
345 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)