Fontos dokumentumok
668613
2,6-Bis(chloromethyl)-4-methylphenol
97%
Szinonimák:
2,6-Bis(chloromethyl)-p-cresol
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10Cl2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
76-83 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?