Fontos dokumentumok
556459
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~5,000
Szinonimák:
Emeraldine base polyaniline
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw ~5,000
Minőségi szint
oldhatóság
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~325 nm
SMILES string
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.