Globálisan harmonizált rendszer
A globálisan harmonizált rendszert az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban tartott környezetvédelmi és fejlesztési konferenciáján kezdeményezték. Célja többek között a vegyi anyagok osztályozásának és veszélyközlésének (címkézés és biztonsági adatlapok) harmonizálása. Az első változat 2003-ban vált elérhetővé az úgynevezett lila könyv formájában (szemben a szállításra vonatkozó narancssárga könyvvel). Rendszeres frissítésekre 2 évente kerül sor. A GHS harmonizálja az ellátási és szállítási osztályozási kritériumok többségét, és az anyagok belső tulajdonságain alapul. A GHS lehetővé teszi az egyes országok vagy régiók számára, hogy saját belátásuk szerint alkalmazzák az építőelemeket. Az építőelemek azonban nem módosíthatók. Ezen kívül van hely az illetékes hatósági opcióknak és a keverékekben lévő összetevők közlésére vonatkozó különleges határértékeknek.
A GHS kidolgozásának okai
- Növekvő nemzetközi kereskedelem
- A vegyi anyagok címkézésére vonatkozó eltérő követelmények
- Az azonos termékek eltérő besorolása a különböző országokban
- A nemzetközi biztonsági szabvány szükségessége
GHS elemei
A jelenlegi uniós rendszerhez képest a legszembetűnőbb változás a piktogramok (korábban: Veszélyszimbólumok). Míg a legtöbb GHS-piktogramnak van megfelelője a régi rendszerben, a GHS 04, GHS 07 és GHS 08 piktogramok teljesen újak.
A GHS-rendszer 16 fizikai, 10 egészségügyi és 3 környezeti veszélyességi osztályra épül, és a következő kommunikációs elemekből áll:
A termékcímkék kulcsa |
---|
2 Jelzőszavak "Veszély" vagy "Figyelmeztetés"
72 egyedi és 17 kombinált veszélyjelzés - ezekhez egyedi alfanumerikus kódot rendelnek, amely egy betűből és három számból áll az alábbiak szerint:
- a "H" betű (a "veszélynyilatkozat" rövidítése);
- egy szám, amely a veszély típusát jelöli, az alábbiak szerint:
- &li>"2" fizikai veszélyek esetén
- &li>"3" egészségi veszélyek esetén
- &li>"4" környezeti veszélyek esetén
- két szám, amelyek megfelelnek az anyag vagy keverék belső tulajdonságaiból eredő veszélyek sorszámozásának, mint például a robbanásveszélyes tulajdonságok (kódok 200-tól 210-ig), gyúlékonyság (kódok 220-tól 230-ig) stb.
116 egyedi és 33 kombinált óvintézkedésre vonatkozó nyilatkozat - ezekhez egyedi alfanumerikus kódot rendelnek, amely egy betűből és három számból áll az alábbiak szerint:
- a "P" betű (az "elővigyázatossági nyilatkozat" rövidítése);
- egy szám, amely az elővigyázatossági nyilatkozat típusát jelöli az alábbiak szerint: - "1" az általános elővigyázatossági nyilatkozatokra
- "2" a megelőzésre vonatkozó elővigyázatossági nyilatkozatokra
- "3" az elővigyázatossági nyilatkozatokhoz
- "4" a tárolásra vonatkozó elővigyázatossági nyilatkozatokhoz
- "5" az ártalmatlanításra vonatkozó elővigyázatossági nyilatkozatokhoz
- két szám (az elővigyázatossági nyilatkozatok sorszámozásának megfelelően)
A biztonsági adatlap
A biztonsági adatlap kiemelkedő szerepet játszik a GHS szerinti veszélyközlésben. A dokumentum 16 fejezetes formátumot követ, a veszélyre vonatkozó információkat, beleértve a címkézési információkat is, a 2. szakaszban (Veszélyazonosítás) kell feltüntetni. Az EU-ban az a követelmény, hogy a 2015. június 1-jén lejáró átmeneti időszak alatt mind a régi uniós, mind a GHS-besorolásokat tartalmaznia kell. Az amerikai SDS a 2. szakaszban a GHS-besorolást fogja feltüntetni. Az APAC SDS-ek a helyi GHS-szabályokat követik, amelyek kisebb változtatásokat igényelnek a különböző szakaszokban. Az alábbiakban az EU GHS SDS 2. szakaszának frissített szakaszát találja az acetonitrilre vonatkozóan.