460176
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~860
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mol wt
average Mn ~860
refractive index
n20/D 1.468
bp
>260 °C (lit.)
acid number
4 KOH/g
hydroxyl value
62 mg KOH/g
iodine value
28
solubility
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
density
1.034 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)