460125
Poly(ethylene glycol) dioleate
average Mn ~914
Sinónimos:
O,O′-Dioleoylpolyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 400 dioleate
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mn ~914
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
acid number
4 mg KOH/g
hydroxyl value
10 mg KOH/g
iodine value
75
solubility
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)