固相萃取(SPE)
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,通过萃取、分配和/或吸附到固体固定相上,将一种或多种分析物从液体样品之中分离。
固相萃取样品制备可让样品从原始的基质环境转换为更简单的基质环境,由此使样品更适于后续色谱分析,往往可以简化并改善最终的定性和定量分析。此外,更简单的样品基质也更容易满足分析系统要求,更有益于延长系统使用寿命。
通过理想的固相萃取处理步骤,您可以:
- 让样品基质变得与目标色谱方法更兼容。
- 浓缩分析物(痕量富集)以提高灵敏度。
- 去除可能在色谱分析过程中引起高背景、误导性峰和/或灵敏度下降的干扰成分。
- 保护分析柱免受污染。
- 实现萃取工艺自动化。
查找色谱图
相关技术文章
- 离子交换法在固相萃取中的应用、抗衡离子选择性和离子交换及基本步骤。
- 使用 HPLC 和 SPE 的离子交换聚合物基颗粒测定燕麦片和婴儿谷物中的草甘膦及相关化合物。获得低水平的检测结果。
- Select HLB SPE是一种亲水性聚合物相,用于从水性基质中提取分析物。在本文中,它将用于从血浆中提取他汀类药物,以及从饮用水中提取48种药物分析物。
- Supel™Swift HLB SPE是一种具有亲脂性和亲水性官能团的聚合物吸附剂,可用于对各种极性不同的分析物进行固相萃取。它可以节省时间,实现更快的流速以及极低的信号增强/抑制比。
- 使用分子印迹聚合物SPE提取安非他明及相关药物
- 查看完整内容 (40)
相关实验方案
- 分析方法主要分为三种:GRO,DRO和TPH。上述发表的方法只是这些方法的变种来满足各个机构的不同分析需求。
- 本文将讨论游离脂肪酸分析。
- 乙二醇和二醇气相色谱分析
- 99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%
- 与其他GC载气选择相比,氢气具有多种特征(更高的最佳线速度和更平坦的Golay曲线),可带来理想的好处(减少分析时间)。
- 查看完整内容 (1386)
查找更多文章和实验方案
SPE原理
在SPE过程中,固定相(吸附剂或树脂)通过强效但可逆的相互作用与分析物或杂质结合,从复杂样品中可靠、快速地萃取目标分析物。
由于不同的分析物和基质有多种吸附剂和洗脱条件可选,故SPE兼具选择性和通用性。常见的SPE吸附剂包括:
- 硅基
- 反相(C18、C8、氰基、苯基)
- 正相(二氧化硅、二醇基、NH2)
- 离子交换(SAX,WCX,SCX)
- 碳基
- 基于聚合物(各种组分、不同功能)
- 其他吸附剂,例如Florisil®(硅酸镁)或氧化铝
- 混合床:连续层形式的上述任意吸附剂组合
SPE策略
“吸附-洗脱SPE”:通过吸附剂捕获目标分析物,让基质干扰成分通过小柱。“干扰物去除SPE”:通过吸附剂捕获基质干扰成分,让目标分析物通过。HybridSPE和QuEChERS SPE方法均采用干扰物去除工作原理。
最适宜的SPE方法取决于分析物结构、溶解度、极性和亲脂性(分散系数)。我们为此提供了选择指南,可帮助根据自身目标应用选择最适宜的固定相和溶剂。
常见SPE应用
广泛用于制药、临床和高通量诊断检测、法医学、环境和食品/农业化学行业,适用于以下成分分析:
- 生物体液中的药物化合物和代谢产物
- 生物体液中的违禁药物
- 饮用水和污水中的环境污染物
- 食品/农业基质中的农药、抗生素或霉菌毒素
- 蛋白质和多肽脱盐
- 脂质组分分离
- 水溶和脂溶性维生素