Merck
主页气相色谱分析(GC)乙二醇和二醇气相色谱分析
乙二醇和二醇气相色谱分析
Katherine K. Stenerson, Michael D. Buchanan
Reporter US Volume 27.2
简介
乙二醇和二醇化合物用于增溶许多消费产品中使用的活性成分,包括化妆品、圆珠笔墨水、木材污渍和清漆。这类化合物还用作聚合反应的共聚单体,以形成聚酯和聚氨酯.1出于安全和质量需要,这类材料必须接受适当的鉴定和纯度检验。
柱相选择
在选择适合的气相色谱分析相时,必须考虑这类化合物的化学性质——尤其是涉及多个活性羟基(-OH)官能团时。极性(聚乙二醇//Carbowax® 20M)相极性化合物分离的传统选择,但由于-OH官能团之间的强相互作用,在这种类型的未改性相上,乙二醇和二醇峰会出现拖尾现象。可以选用非极性柱(例如聚(二甲基硅氧烷))最大限度避免这种相互作用,但又无法提供分离必需的保留和/或选择性。
极性柱选择:SPB-1000
对于极性柱,SPB-1000是一个不错的选择。这种柱采用改性聚乙二醇相制成,引入了酸性官能团。这类官能团可使该色谱柱具有酸性,充当活性酸性分析物的拖尾抑制剂。图1展示了在SPB-1000上分离各种乙二醇和二醇的效果。
乙二醇和二醇
图 1.SPB-1000上分离的乙二醇和二醇 (25445)
非极性柱选择:Equity-1
聚二甲基硅氧烷是非极性GC相,与极性化合物的相互作用不如极性聚乙二醇相强。因此,其保留性不会太强,可能会减少拖尾。图2展示了图1所示混合物在Equity-1柱上的分离效果。请注意,与SPB-1000相比,保留时间明显减少,洗脱顺序发生了变化。
Equity-1上分离的乙二醇和二醇
图 2.Equity-1上分离的乙二醇和二醇 (28068-U)
结论
选择气相色谱柱时,相选择是最重要的因素。2不同化合物可能有多个相可执行同一类应用,因此在选择时应考虑应用特定需求。例如,如果有必要分析2-乙氧基乙醇中是否存在其他二醇,由于可提供更大的保留能力和更好的分离效果,SPB-1000可能比Equity-1更适合。请核实现有的应用信息,以帮助确定最佳的色谱柱选择。此外,还可考虑针对您的特定应用咨询色谱柱制造商。Supelco的技术服务部门的化学家可为您提供专业的技术建议,帮助您选择色谱柱和开发方法。
产品列表
Loading
参考文献
1.
Richard JL. 2001. Hawley’s Condensed Chemical Dictionary. Fourteenth Edition. Wiley.
2.
Buchanan MD. 2009. How to Optimize GC Separations: Use the Proper Column. Supelco Reporter. 27.2(12):