气相色谱分析(GC)
气相色谱分析(GC)是分离和分析混合物中挥发性和半挥发性化合物的常用分析技术。这一技术凭借出色的分辨能力及速率和灵敏度,成为常用的分析技术。GC在环境、石油、化工、食品和饮料以及制药等众多行业中广泛使用。
推荐类别
同其他色谱技术一样,气相色谱法也涉及固定相和流动相。GC的流动相为惰性气体,通常是氦气或氮气,固定相可以是固体吸附剂,称为气固色谱法(GSC),也可以是吸附在惰性载体上的液体,称为气液色谱法(GLC或GC)。
气相色谱原理
样品收集和制备后,在色谱柱内分离目标分析物,再由检测器测定色谱柱流出组分的含量。在气相色谱中,将分析物从仪器进样口注入并进入柱箱汽化。气化样品随着惰性气体的流动(流动相)在色谱柱中迁移。样品中的化合物在柱子的固定相和载气之间分配。化合物和固定相之间相互作用的大小决定了分析物的保留时间。在柱的出样口,化合物通过检测器(MS或非MS)时产生信号。色谱图即气相色谱的分离结果。
为了测量试样浓度,将已知浓度的标准品注入气相色谱仪中。将标准品的峰保留时间和面积与试样结果比较以确定未知浓度。GC通常采用 外标物和内标物 保证试样定量的可靠性。当已知标准品与目标样品各自分开运行,并且其响应值比较的是样品在另一色谱图中的响应值时,这种标准品称为外标物。 在样品中加入并同时分析的标准品称为内标物。
GC分析的样品收集和制备
气相色谱可以分析许多样品,只要样品化合物具有一定的挥发性(可以汽化)和热稳定性(高温下不会降解)。样品可从固体、液体或气体材料中收集。制备GC样品时,务必要尽量降低样品复杂度,因为样品的质量会影响最终色谱结果的准确性和精密度。我们提供各种 基质特异性的样品制备技术 ,帮助在GC分析之前分离和浓缩分析物和样品基质。
如何选择气相色谱毛细管柱
作为色谱的分离场所, 气相色谱柱 是气相色谱的核心。正确的毛细管柱选择都应当基于四项重要因素:固定相、柱内径(I.D.)、膜厚度和柱长。这些因素影响柱效、分辨率和样品容量。
应按具体的应用选择固定相:
相关文章
- Optimize gas chromatography separations with suitable columns, considering stationary phase, internal diameter, film thickness, and column length.
- In 1983, the first special purpose fused silica capillary GC column was introduced. Since then, an impressive list of special purpose fused silica capillary GC columns has followed.
- 衍生化技术涉及特殊的衍生化试剂与目标分析物的反应。
- 氨基酸衍生化和GC-MS分析
- Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- 查看完整内容 (55)
相关实验方案
- Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- 本文将讨论游离脂肪酸分析。
- 分析方法主要分为三种:GRO,DRO和TPH。上述发表的方法只是这些方法的变种来满足各个机构的不同分析需求。
- 示例显示了使用SLB-5ms GC色谱柱的苯丙胺的MSTFA/MSTFA-d9衍生化如何在质谱图和色谱图中提供有价值的信息。
- 查看完整内容 (80)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.