Merck
主页光度法和反射法分析型方法:分析质量保证,COD/氯化物标准
分析型方法:分析质量保证,COD/氯化物标准
试剂:
货号102400  分析用邻苯二甲酸氢钾, 容量标准品
货号106406  氯化钠 Suprapur®
货号116754  分析用水
制备氯化物稀释溶液:
溶解 32.9 g氯化钠 (不含有机物,如 Suprapur®) 于已校准或符合标准的 1000-ml 容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度。按此步骤制备的储存溶液浓度为 20 g/l Cl-。 
制备COD标准溶液:
溶解 0.851 g邻苯二甲酸氢钾 于已校准或符合标准的 100-ml 容量瓶中,用 稀释溶液定容至刻度。按此步骤制备的储存溶液浓度为10 000 mg/l COD 和 20 g/l Cl-。其他实验浓度溶液可通过稀释此标准溶液 稀释溶液制备。
稳定性:
当储存于阴凉处 (冰箱), 20 g/l Cl- 的稀释溶液和 10 000 mg/l COD / 20 g/l Cl- 的标准溶液可在一个月内保持稳定。当储存于适当的低温条件(冰箱),稀释后的实验用溶液稳定性取决于其浓度-从一周到一个月不等。