试剂:
碘酸钾滴定标准品(货号 102404)
碘酸钾(货号 105043),分析级
硫酸(货号 109072)0.5 mol/L
氢氧化钠溶液(货号 109136)2 mol/L
水(货号116754),分析级
KlO3 原液的制备:
将 1.006 g 的 KlO3 溶于 250 mL 分析级水,置于经过校准或合格检查的 1,000 mL 容量瓶中。然后用分析级水补足至标记。
制备 KlO3/KI 标准溶液:
将 15.0 mL 的 KlO3 原液转移到经过校准或合格检查的 1,000 mL 容量瓶中,添加约 1 g 的 Kl,用分析级水补足至标记。1 mL 这种溶液相当于 0.015 mg 游离氯。
制备氯标准溶液:
将 20.0 mL 的 KlO3/Kl 标准溶液滴入经过校准或合格检查的 100 mL 容量瓶中,添加
2 mL 的 H2SO4 0.5 mol/L,静置 1 分钟,然后逐滴添加 NaOH 2 mol/L(约 1 ml),直至溶液失去颜色。然后用分析级水将溶液补足至标记。溶液浓度为 3.00 mg/L 游离氯。
稳定性:
KlO3 原液在阴凉处可稳定保持 4 周。KlO3 标准溶液在阴凉处可稳定保持 5 小时。稀释的碘标准溶液不稳定,必须立即使用。