Kapa Biosystems PCR试剂
研究人员需要性能可靠的PCR试剂。Kapa Biosystems PCR试剂采用定向进化 方法设计制造,可在标准PCR、qPCR和qRT-PCR应用中实现最佳性能。无论您是需要Kapa Biosystems PCR 产品提取和扩增DNA,还是需要使用SYBR® Green试剂的Kapa qPCR 和qRT-PCR 产品,我们都能满足您的PCR需求。作为罗氏公司Kapa PCR试剂和试剂盒的独家经销商,我们致力于为您提供实现下一个研究发现所需的工具。
Kapa Biosystems PCR、标准PCR、qPCR和qRT-PCR的特点和益处。
- 用于进化对抑制剂有抗性的酶,从而可以用血液、组织和植物材料等样品进行直接PCR。
- 耐受SYBR® Green染料,这提高了qPCR测定的灵敏度和反应效率
- 高通量基因分型,循环时间更短,产量和灵敏度更高
为什么定向进化?
我们的Kapa Biosystems 协议涵盖除美国和日本以外的所有国家和地区。对于这些国家/地区的客户,产品将继续通过现有的Kapa渠道进行销售。