Merck
1643340
USP
酒石酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-(+)-酒石酸, (2R,3R)-(+)-酒石酸, 左旋酒石酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725147
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
5.18 (vs air)
API类
tartaric acid
表单
crystalline
自燃温度
797 °F
制造商/商品名称
USP
mp
170-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 150 g/L at 25 °C
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Tartaric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cranberry Fruit Juice
  • Cranberry Fruit Juice Concentrate
  • Tartaric Acid
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.