Merck
T206
Sigma-Aldrich
D-(-)-酒石酸
ReagentPlus®, 99%
别名:
(2S,3S)-(-)-酒石酸, D-2,3-二羟基丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725145
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
synthetic
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
光學純度
ee: 99% (GLC)
mp
172-174 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-(-)-酒石酸是多晶固体,广泛用作食品添加剂。据报道,它具有压电效应。
D-(−)-酒石酸是多羟基酸。已报道了 d-酒石酸的氧化。通过 X 射线和中子衍射研究了 D-(−)-酒石酸的晶体结构。据报道,酒石酸是大豆脂肪醇的成分之一。酒石酸辅助溶胶-凝胶法生成 Y2O3:Eu3+ 纳米粒子。酒石酸是葡萄和红葡萄酒中的主要酸。
應用
D-(-)-酒石酸已用于填充多晶 D-酒石酸和聚乙烯和硅粉的波导的近场太赫兹时域光谱(THz-TDS)分析。
D-(−)-酒石酸可用于合成 HIV-蛋白酶抑制剂奈非那韦。它可用于合成手性氮丙啶衍生物,它是合成沙奎那韦、安普那韦或奈非那韦等羟乙胺类 HIV 蛋白酶抑制剂的常用中间体。
其他說明
非天然异构体
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
A synthesis of the HIV-protease inhibitor nelfinavir from D-tartaric acid.
Albizati KF, et al.
Tetrahedron Letters, 42(37), 6481-6485 (2001)
Tartaric acid-assisted sol-gel synthesis of Y 2 O 3: Eu 3+ nanoparticles.
Taxak VB, et al.
J. Alloy Compounds, 469(1), 224-228 (2009)
On oxidative decarboxylations with periodic acid.
D B SPRINSON et al.
The Journal of biological chemistry, 164, 433-449 (1946-07-01)
Isolation and partial determination of structure of soy bean lipositol, a new inositol-containing phospholipid.
Woolley DW.
The Journal of Biological Chemistry, 147(3), 581-591 (1943)
Terahertz near-field microspectroscopy.
Knab JR, et al.
Applied Physics Letters, 97(3), 031115-031115 (2010)