agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
<5 Pa ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
形狀
coarse powder
crystalline
自燃溫度
425 °C
pH值
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
轉變溫度
flash point 210 °C
溶解度
water: 1390 g/L at 20 °C
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
應用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
酒石酸在食品和药品中都是常用成分。在制药应用中,酒石酸主要用作pH调节剂,以及用于泡腾制剂的生产。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
應用
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup