Merck
95350
Sigma-Aldrich
内消旋酒石酸 一水合物
≥97%
别名:
中酒石酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O6 · H2O
CAS号:
分子量:
168.10
Beilstein:
1725146
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39021705
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
形狀
powder or crystals
雜質
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
InChI 密鑰
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
参与 DNA 压缩立体异构体识别的反应物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3