Merck
1615107
USP
硫代硫酸钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
硫代硫酸钠 五水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2S2O3 · 5H2O
CAS号:
分子量:
248.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sodium thiosulfate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
應用
硫代硫酸钠USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1