主要文件
27236
Supelco
PTFE/硅胶隔垫
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
包装
pkg of 100 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
20 mm
直径× 厚度 × PTFE 厚度
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Septa可用于顶空固相微萃取(SPME)(冻干的水相萃取物)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)