產品線
uniLAB™
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1605000EM)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
345.0 °F
閃點(°C)
173.9 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)