主要文件
8.22184
Sigma-Aldrich
TWEEN ® 20
for synthesis
别名:
Montanox 20, 聚山梨酯 20, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
500-018-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
分子量
~1228
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
转变温度
flash point 275 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tween®-20是基于聚山梨酯的非离子表面活性剂。它由三种化学单位组成:
  • 脂肪族酯链,可阻碍生物分子非特异性相互作用
  • 脂肪链,可非共价吸附于疏水表面
  • 亲水末端羟基,可以针对潜在应用进行化学修饰。
应用
Tween®-20可以作为结构导向剂,用于制备介孔氧化膜,因为它能够促进膜的纹理性能,如可控结晶度、膜形态、定制孔结构、高BET表面积和可控膜厚度。它也用于合成AuNPs/TWEEN/GO复合材料,其中Tween®-20作为AuNP(Au纳米颗粒)的还原和固定剂以及GO(氧化石墨烯)的稳定剂。
Tween®-20也可以在各种液体配方中用作乳化、增溶和润湿剂。
非离子洗涤剂
分析说明
密度(d 20 °C/4 °C):1.095 - 1.105
羟值:96 - 108
皂化值:40 - 50
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
法律信息
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup