产品线
univAR™
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122040LC)
浓度
32%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)