产品名称
氨溶液32%, EMPLURA®
蒸汽壓力
837 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
形狀
liquid
expl. lim.
27 %
濃度
≥30% (NH3, acidimetric)
雜質
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0008% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.003% Sulphate (SO?)
燃燒殘留物
≤0.003% (as sulphates)
顏色
APHA: ≤10
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-91.5 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Highly Efficient Recovery of Au(I) from Gold Leaching Solution Using Sodium Dimethyldithiocarbamate.: 本研究探讨了如何在富氨环境中使用二甲基二硫代氨基甲酸钠有效回收金,重点介绍了与氨溶液的相互作用及其对浸出过程的影响 (Yang et al., 2024)。
- Oxidation mechanism of pyrite in a thiosulfate solution: electrochemical impedance (EIS) and in situ Raman spectroscopy.: 本研究探索了硫代硫酸盐溶液中氨促进的黄铁矿氧化过程,研究了氧化机理中涉及的电化学性质和动力学(Tamayo et al., 2023)。
包裝
请注意以下替换信息:
1054261000 (1 L 玻璃瓶)已经被1054261011 (1 L HDPE瓶)取代
1054262500 (2.5 L玻璃瓶)已经被1054262511 (2.5 L HDPE 瓶)取代
有关我们符合人体工程学、不可破碎的HDPE 瓶的更多信息,请浏览: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
分析報告
鉴别:通过测试
颜色: ≤ 10 色度
氯化物(Cl): ≤ 0.002%
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.003 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
还原高锰酸钾的物质(以O计): ≤ 0.0008 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.003 %
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
实验方案
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.