主要文件
O7256-1AMP
Supelco
AOCS 3 号 (RM-3)
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
别名:
AOCS 参考混合物, 油标准品,AOCS 3 号, 脂肪酯甲酯混标 RM-3, 油参考标准品,AOCS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
neat
官能基
carboxylic acid
ester
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的定量动植物参考混合物符合美国石油化学家′协会(AOCS)方法Ce 1-62的要求。 每种混合物的组成与每种产品下列出的某些油的脂肪酸分布相似。 请注意,以Supelco品牌销售的AOCS混合物被命名为RM-1、RM-2等。
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他說明
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl behenate 3 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 20 wt. %
    Methyl linoleate 15 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl myristate 1 wt. %
    Methyl oleate 45 wt. %
    Methyl palmitate 4 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
    Methyl tetracosanoate 3 wt. %
    查看所有结果 (10)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1