certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
官能团
carboxylic acid
ester
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们的定量动植物参考混合物符合美国石油化学家′协会(AOCS)方法Ce 1-62的要求。 每种混合物的组成与每种产品下列出的某些油的脂肪酸分布相似。 请注意,以Supelco品牌销售的AOCS混合物被命名为RM-1、RM-2等。
应用
AOC 1号(RM-1)的组成与以下油的脂肪酸分布相似:玉米,棉籽,木棉花,罂粟籽,大米,红花,芝麻,大豆,向日葵和核桃油。 该混合物可用作标准品,以帮助鉴别和定量这些油。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
Methyl arachidate 3 wt. %
Methyl linoleate 50 wt. %
Methyl linolenate 3 wt. %
Methyl oleate 35 wt. %
Methyl palmitate 6 wt. %
Methyl stearate 3 wt. %
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3