certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 100 mg (Neat)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-10 to -25°C
一般說明
该定量混合物可用于确定相对保留时间和近似响应因子。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
Methyl arachidate 25 wt. %
Methyl behenate 25 wt. %
Methyl palmitate 25 wt. %
Methyl stearate 25 wt. %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1