主要文件
K08670356
Kromasil® C18 高效液相色谱柱
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
别名:
Kromasil C18
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X150
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
150 mm × 4.6 mm
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
反相高效液相色谱(RP)柱在保证高精度数据方面具有极大的优势,在商业上广泛使用,使用方便,耗时少。选择 RP 色谱柱之前应考虑的两个主要方法是:首先是表征填料的理化参数,例如 1% 的碳载量、表面积、孔径、粒径和 pH。这些是一些重要的参数,对控制列的质量很重要。第二种方法是基于色谱和统计学评估大量化合物的保留行为。Kromasil C18 色谱柱基本上是由硅基单体型反相填料组成的 RP 色谱柱。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M Kele et al.
Journal of chromatography. A, 855(2), 423-453 (1999-10-16)
The reproducibility of the retention data and the band profiles was investigated with Kromasil C18 columns (silica-based monomeric type reversed-phase packing material). High precision data were obtained and statistically compared among five columns from the same batch (column-to-column reproducibility) and
Chromatographic classification of commercially available reverse-phase HPLC columns.
Cruz E
Chromatographia, 44 (3-4), 151-161 (1997)