产品名称
TSKgel® SWXL 色谱柱, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 08540
参数
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 7.8 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
diol phase
粒径
5 μm
孔径
125 Å
工作pH值
2.5-7.5
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TSKgel SWXL是公认的优质色谱柱,用于通过 凝胶过滤色谱分析生物聚合物, 具备每单位柱体积下的高孔体积、低样品吸附和出色的色谱柱效率,所有这些都有助于实现无与伦比的样品分辨率。TSKgel G2000SWXL 具有 5μm 颗粒和 125Å 孔径,是小分子蛋白质和肽分离的绝佳选择。 分级范围适用于高达 150,000 Da 的球状蛋白质样品。
外形
以含0.05% NaN3 和 0.1 M Na2SO4的 0.1 M,pH 6.7 磷酸盐缓冲液发货。
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation