Merck
94057
Supelco
环己基环己烷
analytical standard
别名:
双环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11C6H11
CAS号:
分子量:
166.30
Beilstein:
1848266
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
473 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
沸点
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)