Merck
821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)HPLC 保护柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 21876
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
4 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
13 μm
孔徑
mixed
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TSK-GEL 保护柱是 Stand-alone 型的,无需单独的保护柱柱套。
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G3000-G6000PWXL-CP columns
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)