Merck
1445547
USP
USP mAb 002,单抗IgG1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
单克隆抗体IgG1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
分子量
~150,000 Da
包裝
pkg of 2 mg
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
−70°C
一般說明
美国药典(USP)开发了4种单克隆抗体标准品(系统适用性单抗mAb 001、mAb 002和mAb 003)提供一系列具有不同理化性质的标准物质。 这些产品经过美国药典严格的多项检测程序检验,包括通过美国药典通则129方法进行的评估。
可用作:
  • 用于方法开发、培训和方法转让的独立对照物质
  • 物理化学测试的标准化的内部测试对照品
應用
  • 尺寸排阻色谱
  • 毛细管 SDS 电泳(还原和非还原)
  • 分析N-连接寡糖
  • 唾液酸分析
  • Intact Mass分析
  • 通过肽图分析进行序列鉴定
特點和優勢
  • 4种具有独特质量性质的独特蛋白。
  • 广泛表征带来对方法开发的信心
  • 技术说明可提供
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
了解我们用于单克​​隆抗体完整质谱分析的各种产品,包括尺寸排阻柱(SEC)、离子交换柱、反相柱、HPLC缓冲液、MALDI基质和标准品、高纯度溶剂、试剂、蛋白质样品制备工具和有证标准物质。
提供适用USP-NF各论的全面标化的一级标准物质,可用于检验药物成分和剂型、药用辅料、食品和膳食补充剂。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.