主要文件
805758
TSKgel® SW Type (13 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, diol phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 05758
参数
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
7.5 cm × 21.5 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
diol phase
粒径
13 μm
孔径
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TSK-GEL 保护柱是 Stand-Alone 型的,无需单独的保护柱柱套。
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
外形
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)