描述
HW-50S
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 250 mL
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylate
基質活性組
polymer phase
粒徑
20-40 μm
孔徑
500-20,000 Da MW range
工作pH值
2-13
分離技術
size exclusion (SEC)
一般說明
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 1