Merck
44504
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NB.21
product name
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh
描述
cross-linkage 8%
品質等級
形狀
beads
濕度
50-58%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
16-50 mesh
容量
1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
也称作 HCR-W
應用
Dowex 50WX8 (HCR-W)氢型用于:
  • 作为分离树脂,载量耗尽后可用0.25N硫酸再生。
  • 作为催化剂。
  • 将上清液部分样品进行去离子化处理,以便进行纸层析。
Dowex 50WX8 氢型可用于 TLC、纸色谱和 LPLC 的分离介质。
法律資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)