Merck
67109
Supelco
氢氧化钾 溶液
4 M, eluent concentrate for IC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352320
NACRES:
NA.21
质量水平
浓度
4 M in H2O
4 M
SMILES字符串
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)