主要文件
49532
Supelco
微粒,磁性,链霉亲和素包被
1 μm particle size, std dev <0.1 μm
别名:
聚苯乙烯微球,磁性,链霉亲和素包被
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.25
等级
analytical standard
表单
aqueous solution
组成
iron oxide, ≥20%
浓度
1% (solids)
粒径
1 μm std dev <0.1 μm
应用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
超顺磁聚苯乙烯颗粒
链霉亲和素包被的聚苯乙烯基磁性微粒是一种粒度标准品,适用于测试样品的粒度分布 (PSD) 分析。
1 μm 的准确直径根据美国国家标准与技术研究院(NIST, 美国)规定的方法测定,例如:
  • 透射电子显微镜法
  • 扫描电子显微镜法
  • 光学显微镜法
  • 带 HDF 系统的 COULTER COUNTER 粒度分析仪。
  • 测量仪器的校准采用了来自欧洲共同体标准物质局的标准品(BCR, 比利时:标准品RM 165、166或 167)以及来自NIST 的标准品(SRM 1690、1691 或1692)。该分析标准品由超顺磁性聚苯乙烯颗粒组成。
应用
易与生物素结合,使其可用于多种检测试验。
用于校准和测试粒度分析仪。易于与生物素偶联,从而使其可用于多种检测试验。
特点和优势
  • 适用于常规仪器校准检查、测试和校正
  • 可提供 5 mL 和 10 mL 包装尺寸的纯样品
分析说明
FITC-生物素的结合能力: >1500 pmol/mg
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)