主要文件
59269
SSI 高压在线过滤器
10-32 Valco compatible thread
别名:
在线过滤器,CPI 接头,0.5μm,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
包装
pkg of 1 ea
配件
10-32 Valco compatible thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
柱前安装。316 不锈钢筛板(0.5μm 孔)无需取下色谱柱柱头即可轻松更换。用于 1/16 英寸管。最大使用压力:15,000psi(1,054kg/cm2)。
法律信息
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。