主要文件
59273
适用于 SSI 过滤装置的滤芯
Precolumn, pore size 0.5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
物料
stainless steel
包装
pkg of 10 ea
孔径
0.5 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
为 SSI 高压过滤装置选择 0.5μm 或 2.0μm 不锈钢滤芯。
法律信息
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。