Merck
55078
Upchurch 生物兼容在线过滤器
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
别名:
高压在线过滤器,2μm,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
包裝
pkg of 1 ea
孔徑
2.0 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在线安装。不锈钢主体,惰性聚醚醚酮 (PEEK) 接头。接头中可放入 0.5μm 或 2μm 孔径的 PEEK 筛板。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。