product name
SPME 纤维分类套件 4, for use with manual holder, size 24 ga
材料
assorted colors hub
fused silica fiber
尺寸
24 ga
描述
SPME Assortment Kit 4
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
長度
1 cm
基質活性組
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
應用
food and beverages
相容性
for analyte group flavors and odors
for use with manual holder
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种绿色的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
應用
用于风味剂和气味化合物
成分
套件 4 — 用于风味剂和气味物质 — 包含以下各一种:
- 100μm 聚二甲基硅氧烷涂层
- 65μm 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯涂层
- 75μm Carboxen/聚二甲基硅氧烷涂层
其他客户在看
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Applied SPME, 364-371 (1999)