Merck
57284-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
StableFlex, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
别名:
SPME TM=["StableFlex"]萃取头套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115724
NACRES:
NB.21
产品名称
固相微萃取 StableFlex 萃取头组合套件, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
物料
StableFlex fiber
assorted colors hub
质量水平
针尺寸
23 ga
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
基质活性基团
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
应用
food and beverages
相容性
for use with autosampler
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
特点和优势
设计与 Merlin Microseal 密封系统结合使用;可与其他无隔垫的系统一起使用。
组分
SPME StableFlex 萃取头组合套件包含以下萃取头各一个:
  • 65μm PDMS/DVB涂层(粉色,普通接头)
  • 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS涂层(灰色,普通接头)
  • 85μm Carboxen/PDMS 涂层(浅蓝色,普通接头)
  • 85μm 聚丙烯酸酯涂层(白色,普通接头)
法律信息
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)