57266
别名:
带流量控制阀的盖子,24 位 VISIPREP-DL
1 of 10
Supelco
57265
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
57250-U
57044
57028
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀
57032
57146-U
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀杆备件
57254
Visiprep™ 固相萃取装置盖垫备件
57027
Visiprep™ DL 衬管导向针备件(包括在 57044 和 57265 中)
solid phase extraction (SPE): suitable
100
food and beverages
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Sample Preparation
Solid Phase Extraction (SPE) and QuEChERS
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
57041
固定夹,用于 Visiprep™ 固相萃取装置收集架
57031-U
Visiprep™ 固相萃取装置盖(包括流量控制阀和盖垫)
57047
Visiprep™ 固相萃取装置溶剂导向针套件
57160-U
Preppy 12 位真空固相萃取装置