技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
一般說明
ENVI-Disk 固定装置歧管可将一至六个 ENVI-Disk 固定装置与烧瓶相连,用户可同时提取最多六个 1 升的样品。通过独立的流量阀可以分别控制六个工作单元。当从打开转到关闭位置时,这些阀门可以排出烧瓶中的气体。流速通过歧管上的针型阀进行控制。
该装置包括带六个工作单元的坚固聚合物基座、六个流量控制阀、针型阀、真空计和真空管路。歧管中的 1 升玻璃瓶用作捕集器,当其中一个样品烧瓶发生溢流时可以保护真空源。
该装置包括带六个工作单元的坚固聚合物基座、六个流量控制阀、针型阀、真空计和真空管路。歧管中的 1 升玻璃瓶用作捕集器,当其中一个样品烧瓶发生溢流时可以保护真空源。
法律資訊
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC