Merck
57120-U
Supelco
固相萃取真空泵缓冲瓶套装
别名:
SPE Vacuum Pump Trap Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
一般說明
将此缓冲瓶套装安装在 Visiprep 固相萃取装置和真空泵之间,它可收集从 SPE 小柱流出的废液,防止污染真空泵。该方便组装的套装包括聚丙烯缓冲瓶、单孔橡胶塞、4 英寸 (10cm) 聚丙烯管路和 5 英尺 (1.5m) 红色橡胶真空软管。缓冲瓶容量为约 1L。
将此缓冲瓶套装安装在 Visiprep 固相萃取装置和真空泵之间,它可收集从 SPE 小柱流出的废液,防止污染真空泵。该方便组装的套装包括聚丙烯缓冲瓶、单孔橡胶塞、4 英寸 (10cm) 聚丙烯管路和 5 英尺 (1.5m) 红色橡胶真空软管。缓冲瓶容量为约 1L。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)